Succinate de diéthyle, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ400
8.45009.0250EA
64.5
CHF
8.45009.0250
8.45009.1000
Succinate de diéthyle, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Succinate de diéthyle
Formule:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa) Melting Pt: –19 °C Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 80 °C |
MDL Number:
MFCD00009208 Numéro CAS: 123-25-1 Merck Index: 12,09038 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2.00 g/l (25 °C) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 174.19 g/mol |
Boiling Point | 215 - 217 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (55 °C) |
Flash Point | 80 °C |
Refractive Index | 1.42 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |