Imprimer
Microtome, RM 2125 RTS
Fournisseur: Leica
720-2264EA 9310 CHF
720-2264 720-1880 LEIH14045746960
Microtome, RM 2125 RTS
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Le RM 2125 RTS présente les caractéristiques essentielles d'une coupe fiable et un processus optimal. Une pince à objet à changement rapide et l'orientation à 8° de l'échantillon facilitent une installation rapide. Le retrait de l'échantillon via la fonction "marche/arrêt" et le sens de rotation du volant de dégrossissage sont programmables par l'utilisateur.
  • Mécanisme d'avancement et de levée pour des coupes précises
  • Stabilité extrême grâce au dispositif PowerBase optimal, sans vibration
  • Porte-lames avancé avec pince à objets pour sécuriser le bord brut de coupe au bloc
  • Deux étapes de coupe (grossière de 50 μm et fine de 10 μm) et stockage des outils et accessoires indispensables sur le dessus du microtome
Épaisseur de section de 0,5 à 60 μm par incréments de 0,5 µm
Amplitude de coupe: 59 mm
Taille max. de l'échantillon: 40×40 mm