Imprimer
2-(4-Chlorophénylthio)éthanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14889.0005EA 215 CHF
8.14889.0005
2-(4-Chlorophénylthio)éthanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorophénylthio)éthanol
Formule: C₈H₉ClOS
MW: 188,68 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 41 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014037
Numéro CAS: 13457-98-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 188.68 g/mol
Boiling Point 140 °C (1013 hPa)
Density 1.278 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H9ClOS