Imprimer
Lames adhésives, SuperFrost® Ultra Plus, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
631-0099EA 43.5 CHF
MENZJ3800AMNZ
Lames adhésives, SuperFrost® Ultra Plus, Menzel Gläser
Ces lames adhésives à attraction électrostatique positive lient fortement les coupes tissulaires congelées, fixées ou intégrées.
  • Bords rodés
  • Extrémité dépolie pour l'étiquetage
  • Pour coupes tissulaires de 2 - 5 µm d'épaisseur
Conviennent aux préparations cytologiques complexes avec les systèmes automatisés.