Imprimer
Bac de transport, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
139-3120EA 190 CHF
139-3120
Bac de transport, Nalgene®
Portoirs Bacs de transport
PE-HD. Inserts en mousse.
  • Pour un maximum de six bouteilles d'un Ø de 60, 89 et 108 mm
  • Le matériau ne se casse pas et ne forme pas d'échardes
  • Empilable pour une optimisation de l'espace
Ces portoirs sont adaptés au transport en toute sécurité des flacons, récipients en verre et en plastique et de nombreux autres types d'équipement de laboratoire. Deux inserts en mousse avec un total de 6 ouvertures permettent de séparer les flacons lorsque le panier est utilisé pour les flacons.
Couleur : translucide