Imprimer
Ninhydrine solution Reag. Ph. Eur. 1058303
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Indanetrione hydraté
87713.180EA 81.6 CHF
87713.180
Ninhydrine solution Reag. Ph. Eur. 1058303
Ninhydrine
Ninhydrin 0.2% dans Butanol-1 : Acide acétique (95:5 v:v)
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
MDL Number: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022