Iode monobromure solution 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1045901
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
Monobromure d'iode
87714.290EA
0
CHF
87714.290
87714.180
Iode monobromure solution 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1045901
Iode monobromure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule:
IBr MW: 206,81 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011353 Numéro CAS: 7789-33-5 ONU: 2789 ADR: 8 (3),II |