Imprimer
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005703
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Heptamolybdate d'ammonium
87771.290EA 109 CHF
87771.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005703
Ammonium heptamolybdate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
MDL Number: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022