Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammoniumCitrate de diammonium
0470-500GEA 228 CHF
0470-500G
di-Ammonium hydrogénocitrate, Haute Pureté
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Merck Index: 12,00540
Order Now
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.003%
Heavy Metals <0.003%
Purity ≥99.0%
Residue after ignition ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%