Pyrocarbonate de di(tert-butyle), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
DIBOC
, Dicarbonate de di(tert-butyle)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.52261.0025EA
35.8
CHF
8.52261.0025
Pyrocarbonate de di(tert-butyle), Sigma-Aldrich®
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule:
C₁₀H₁₈O₅ MW: 218,25 g/mol Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa) Melting Pt: 20…23 °C Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 37 °C température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00008805 Numéro CAS: 24424-99-5 ONU: 2929 ADR: 6.1 (3),II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...