Imprimer
n-Butyllithium 1.6 mol/l dans l'hexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18874.0500EA 188 CHF
8.18874.0500
n-Butyllithium 1.6 mol/l dans l'hexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Densité: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00009414
ONU: 3394
ADR: 4.2 (4.3),I
Order Now
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -95 °C
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 163 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.2 - 7.8 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 240 °C