Chloroformiate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06311.C4EA
0
CHF
L06311.C4
ABCRAB171538.0500
L06311.22
L06311.06
L06311.36
L06311.PG
Chloroformiate d'éthyle ≥97%
Chloroformiate d'éthyle
Formule:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Point d'ébullition: 92…93 °C Melting Pt: –81 °C Densité: 1,136 Point d'éclair: 10 °C (50 °F) température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00000644 Numéro CAS: 541-41-3 ONU: 1182 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,03831 |