Imprimer
cis-4-Decène-1-ol ≥97%
Synonyms: cis-Dec-4-ène-1-ol
A18311.14EA 157 CHF
A18311.14
cis-4-Decène-1-ol ≥97%
cis-4-Decène-1-ol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 231…232 °C
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
MDL Number: MFCD00015568
Numéro CAS: 57074-37-0