Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC6673-5GEA 119 CHF
APOSPC6673-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,01 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD10758088
Numéro CAS: 79456-34-1