Imprimer
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC520544-5GEA 475 CHF
APOSPC520544-5G APOSPC520544-10G
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₃F₃N₂
MW: 148,09 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD06797734
Numéro CAS: 61655-67-2