2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC302451-1GEA
419
CHF
APOSPC302451-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzamide
Formule:
C₇H₅F₆NOS MW: 265,17 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD16652504 Numéro CAS: 1240257-30-0 |