4-Fluoro-1-naphtonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
APOSPC2102L-1GEA
17.6
CHF
APOSPC2102L-1G
4-Fluoro-1-naphtonitrile 97%
4-Fluoro-1-naphtonitrile
Formule:
C₁₁H₆FN MW: 171,18 g/mol Melting Pt: 89…91 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00236656 Numéro CAS: 13916-99-9 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |