Imprimer
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR8338-5GEA 17.6 CHF
APOSOR8338-5G
5-Formyl-2-furanylboronic acid
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
Melting Pt: 136 °C (déc.)
température de stockage: Congélateur
MDL Number: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0
ONU: 3261
ADR: 8,III