2'-Cloroacetoacetanilida, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR32301-1GEA
1660
CHF
APOSOR32301-1G
2'-Cloroacetoacetanilida, grade technique
2'-Cloroacetoacetanilida
Formule:
C₁₀H₁₀ClNO₂ MW: 211,65 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00018224 Numéro CAS: 93-70-9 |