Imprimer
2,5-Diméthylrésorcinol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322380-250MGEA 156 CHF
APOSOR322380-250MG APOSOR322380-1G APOSOR322380-5G
2,5-Diméthylrésorcinol
2,5-Diméthylrésorcinol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,1638 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00134473
Numéro CAS: 488-87-9