2-Amino-4-chlorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR307693-1GEA
78.6
CHF
APOSOR307693-1G
2-Amino-4-chlorobenzamide
2-Amino-4-chlorobenzamide
Formule:
C₇H₇ClN₂O MW: 170,6000 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD09042792 Numéro CAS: 5900-59-4 |