N-Acetyl-D-methionine
APOSBIA1775-10GEA
0
CHF
APOSBIA1775-10G
APOSBIA1775-25G
N-Acetyl-D-methionine
N-Acetyl-D-methionine
Formule:
C₇H₁₃NO₃S MW: 191,2 g/mol température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00069962 Numéro CAS: 1509-92-8 |