Imprimer
Potassium pyroantimonate ≥99.0%, soluble, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Pyroantimoniate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.05110.0100EA 119 CHF
1.05110.0100
Potassium pyroantimonate ≥99.0%, soluble, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Potassium pyroantimonate
Formule: KSbO₃·3H₂O
MW: 262,9 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00011415
Numéro CAS: 12208-13-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance) ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH) ≤ 0.1 %
Na (Sodium) ≤ 0.2 %