Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol 50% indicateur de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
|
|
210893QEA
49.4
CHF
210893Q
210894R
Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol 50% indicateur de pH
Phénolphtaléine
1 % de solution dans 50 % d'éthanol.
- 1% solution in 50% ethanol
- Transition range: pH 8.2 to 9.8
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005913 Numéro CAS: 77-09-8 ONU: 1170 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Application test | Passes test |