Imprimer

Terre de diatomée (Celite®) aide à la filtration, J.T.Baker®

Attention

Synonyms: Celite®

1939-01EA 178 CHF
1939-01
Terre de diatomée (Celite®) aide à la filtration, J.T.Baker®
Terre de diatomée (Celite®)

Auxiliaire de filtration analytique.

Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1710 °C
Densité: 1,9…2.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Order Now

Résultats des tests de spécification

Pour le laboratoire, la recherche, ou la production
Aspect Test réussi

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR