Imprimer
Formic acid : Triethylamine concentrée (1:1) 2 M:2 M dans l'eau pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
09752-100MLEA 430.14 CHF
09752-100ML
Formic acid : Triethylamine concentrée (1:1) 2 M:2 M dans l'eau pour HPLC, Fluka™
Formic acid : Triethylamine
Point d'ébullition: 89 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00134943
ONU: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Density (D 20/4) 1.005 - 1.014
Refractive index (n 20/D) 1.354 - 1.374
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance at 260 nm Max. 0.1