Imprimer
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Fournisseur: Chemicon
CHMCAB5916EA 1500 CHF
CHMCAB5916
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 188…190 °C
MDL Number: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9