Imprimer

Acide 2-pyridinecarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Attention

Synonyms: Acide pyridine-2-carboxylique

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.00735.0100EA 111 CHF
8.00735.0100 8.00735.9999
Acide 2-pyridinecarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 134…137 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006293
Numéro CAS: 98-98-6
Merck Index: 12,07557

Order Now

Résultats des tests de spécification

Solubility 887 g/l (20 °C)
Melting Point 134 - 137 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Flash Point 139 °C
pH 3.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR