Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98%
Synonyms: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine
B22484.22EA 599 CHF
B22484.22 B22484.14
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98%
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Melting Pt: 190…195 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00092011
Numéro CAS: 5409-39-2
EINECS: 000-000-0