Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine
H50002.06EA 788 CHF
H50002.06 H50002.03
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 98%
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Melting Pt: 113…115 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD06659000
Numéro CAS: 381233-96-1