Imprimer
2,4-Dibromopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20038.06EA 517 CHF
L20038.06 L20038.03
2,4-Dibromopyridine ≥97%
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Melting Pt: 38…40 °C
MDL Number: MFCD01859720
Numéro CAS: 58530-53-3
EINECS: 000-000-0