3,6-Dichloropyridazine
Fournisseur: Molekula
MOLEM12760409EA
0
CHF
MOLEM12760409
3,6-Dichloropyridazine
3,6-Dichloropyridazine
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148,98 g/mol Point d'ébullition: 89…91 °C (0,2 mmHg) Melting Pt: 70 °C Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006466 Numéro CAS: 141-30-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |