9-Bromophénanthrène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
L09033.06EA
41.6
CHF
L09033.06
L09033.14
9-Bromophénanthrène ≥98%
9-Bromophénanthrène
Formule:
C₁₄H₉Br MW: 257,13 g/mol Point d'ébullition: 190 °C (1,2 mmHg) Melting Pt: 62…66 °C Densité: 1,4093 g/cm³ (101 °C) |
MDL Number:
MFCD00001174 Numéro CAS: 573-17-1 |