Acide déhydroacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
|
Synonyms:
3-Acétyl-4-hydroxy-6-méthyl-2H-pyranne-2-one
, 3-Acétyl-6-méthyl-2H-pyranne-2,4(3H)-dione
ACRO111940050EA
24.2
CHF
ACRO111940050
ACRO111945000
ACRO111941000
Acide déhydroacétique 98%
Acide déhydroacétique
Formule:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa) Melting Pt: 109…112 °C température de stockage: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066709 Numéro CAS: 520-45-6 Merck Index: 13,02885 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 112 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % (700 °C, 2 h) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |