Imprimer
Acide L(+)-ascorbique USP
0764-2.5KGEA 1850 CHF
0764-2.5KG 0764-1KG
Acide L(+)-ascorbique USP
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 190…192 °C
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg