Spironolactone
EDQMS1200000EA
199
CHF
EDQMS1200000
Spironolactone
Spironolactone
Formule:
C₂₄H₃₂O₄S Point d'ébullition: 597 °C (1013 hPa) Melting Pt: 196 °C |
MDL Number:
MFCD00082250 Numéro CAS: 52-01-7 Merck Index: 12,08917 |