Imprimer

Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger


Dans une ampoule sous argon

14541.03EA 204 CHF
14541.03
Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fer (II) bromure
Formule: Br₂Fe
MW: 215,66 g/mol
Melting Pt: 684 °C
Densité: 4,636
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00016081
Numéro CAS: 7789-46-0
ONU: 3260
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR