Manganèse (II) chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
42844.04EA
80.3
CHF
42844.04
42844.18
42844.09
Manganèse (II) chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Manganèse (II) chlorure
Formule:
MnCl₂ MW: 125,84 g/mol Point d'ébullition: 1190 °C Melting Pt: 650 °C Densité: 2,977 |
MDL Number:
MFCD00011114 Numéro CAS: 7773-01-5 ONU: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05768 |