Ninhydrine ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Indanetrione hydraté
43846.22EA
355
CHF
43846.22
43846.14
43846.36
Ninhydrine ACS
Ninhydrine
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.
Formule:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa) Melting Pt: 251 °C (déc.) Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003791 Numéro CAS: 485-47-2 Merck Index: 13,06582 |