Imprimer
2-Bromo-1-indanone tech. 85%, grade technique
L12453.06EA 179 CHF
L12453.06
2-Bromo-1-indanone tech. 85%, grade technique
2-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (0,4 mmHg)
Melting Pt: 37…39 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00041030
Numéro CAS: 1775-27-5