Imprimer
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22008.18EA 548 CHF
B22008.18 B22008.30 B22008.09
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole tech. 90%, grade technique
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Melting Pt: 98…102 °C
MDL Number: MFCD00005289
Numéro CAS: 6160-65-2