Imprimer
Isocyanate de chlorosulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18882.1000EA 2230 CHF
8.18882.1000 8.18882.9999 8.18882.0250
Isocyanate de chlorosulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isocyanate de chlorosulfonyle
Formule: CClNO₃S
MW: 141,53 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00011608
Numéro CAS: 1189-71-5
ONU: 3264
ADR: 8,I
Order Now
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes,Risk of violent reaction.
Melting Point -44 °C
Molar Mass 141.53 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 25.6 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)