Ammonium fluorure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms:
Fluorure d'ammonium
0023.0250EA
0
CHF
0023.0250
Ammonium fluorure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium fluorure
Formule:
NH₄F MW: 37,04 g/mol Melting Pt: 160 °C Densité: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011423 Numéro CAS: 12125-01-8 ONU: 2505 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00553 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 98.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 ppm |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |