Chlorodiphénylphosphine
Fournisseur: Molekula
Synonyms:
DPPC
MOLEM36302932EA
0
CHF
MOLEM36302932
Chlorodiphénylphosphine
Chlorodiphénylphosphine
Formule:
C₁₂H₁₀ClP MW: 220,64 g/mol Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa) Melting Pt: 14…16 °C Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 138 °C |
MDL Number:
MFCD00000529 Numéro CAS: 1079-66-9 ONU: 3265 ADR: 8,II |