Imprimer

Chlorodiphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Danger

Synonyms: DPPC

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.10158.9999
Chlorodiphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorodiphénylphosphine
Formule: C₁₂H₁₀ClP
MW: 220,64 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 14…16 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
MDL Number: MFCD00000529
Numéro CAS: 1079-66-9
ONU: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 16 °C
Molar Mass 220.63 g/mol
Boiling Point 320 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.6338 (20 °C, 589 nm)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 320 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR