Imprimer
Chlorure de benzyltriéthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyltriéthylammonium chlorure
ACRO164025000EA 87.5 CHF
ACRO164025000 ACRO164021000 ACRO164020025
Chlorure de benzyltriéthylammonium 98%
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂ClN
MW: 227,78 g/mol
Melting Pt: 185 °C (déc.)
Point d'éclair: >275 °C
température de stockage: Ambient
MDL Number: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
ADR: 4.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤2.0 % (K.F.)