Imprimer

Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium ≥98%

Synonyms: Benzyltriéthylammonium tétrafluoroborate

B24847.09EA 45.2 CHF
B24847.09
Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium ≥98%
Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂BF₄N
MW: 279,13 g/mol
Melting Pt: 115…116 °C
MDL Number: MFCD00011823
Numéro CAS: 77794-93-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR