Imprimer

Antimoine (III) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific

Synonyms: Tribromure d'antimoineAntimoine tribromure

Dans une ampoule sous argon

43732.14EA 586 CHF
43732.14 43732.06 43732.22
Antimoine (III) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Antimoine (III) bromure
Formule: Br₃Sb
MW: 361,47 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Melting Pt: 96,6 °C
Densité: 4,418
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00016317
Numéro CAS: 7789-61-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00747

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR