Imprimer
Dichromate de césium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40230.14EA 334 CHF
40230.14
Dichromate de césium ≥99.8% (base métaux)
Dichromate de césium
Formule: Cr₂Cs₂O₇
MW: 481,8 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00049436
Numéro CAS: 13530-67-1
ONU: 3087
ADR: 5.1,III