Césium carbonate ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12887.18EA
107
CHF
12887.18
12887.06
12887.A1
12887.30
Césium carbonate ≥99% (base métaux)
Césium carbonate
Catalyst in ethylene oxide polymerization, in coating spatter-free welding of steel in CO2, and in oxide cathodes
Formule:
Cs₂CO₃ MW: 325,82 g/mol Melting Pt: 610 °C (déc.) Densité: 4,072 |
MDL Number:
MFCD00010957 Numéro CAS: 534-17-8 Merck Index: 13,02020 |